Learn More
8-Hidroxi Adenina, TRC
Código de producto. 30403255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403255 250 mg 250 miligramos
30406282 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH750060250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21149-26-8
Fórmula molecular C5H5N5O
Peso molecular (g/mol) 151.13
Sinónimo 6-Amino-7,9-dihydro-8H-purin-8-one, 6-Amino-1,7-dihydro-8H-purin-8-one, 6-Amino-purin-8-ol, 6-Amino-8-hydroxypurine, 7,8-Dihydro-8-oxoadenine, 8-Oxo-7,8-dihydroadenine, 8-Oxoadenine, NSC 24123, Oksaden, Oxaden, Oxyadenine
Nombre IUPAC 6-amino-9H-purina-8-ol
SMILES Nc1ncnc2[nH]c(O)nc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy Adenine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N5O/c6-3-2-4(8-1-7-3)10-5(11)9-2/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0494