Learn More
8-Hidroxi-7-metoxiflavona, TRC
Código de producto. 30393476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393476 100 mg
30393071 500 mg
30404052 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH582310100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40316-76-5
Fórmula molecular C16H12O4
Peso molecular (g/mol) 268.27
Sinónimo 8-Hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 8-Hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 8-Hydroxy-7-methoxyflavone
Nombre IUPAC 8-hidroxi-7-metaxi-2-fenilcromo-4-una
SMILES COc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy-7-methoxyflavone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O4/c1-19-13-8-7-11-12(17)9-14(20-16(11)15(13)18)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,18H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0736