Learn More
8-Hidroxi-7-metoxicocumarina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11383277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383277 100 mg 100 miligramos
11373277 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13841.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19492-03-6
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00075652
Clave InChI KIGCGZUAVODHMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 146487
Nombre IUPAC 8-hidroxi-7-metoxicromos-2-ona
SMILES COC1=C(C2=C(C=C1)C=CC(=O)O2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Punto de fusión 175°C to 177°C
Olor Odorless
Cantidad 100 mg
Beilstein 168393
Sinónimo 8-hydroxy-7-methoxycoumarin, daphnetin-7-methylether, 8-hydroxy-7-methoxy-2h-chromen-2-one, 8-hydroxy-7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 8-hydroxy-7-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one,8-hydroxy-7-methoxy, acmc-20alwe, daphnetin 7-methylether, daphnetin 7-methyl ether, daphnetin-7-methyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 97%