Learn More
8-Hidroxi-7-iodoquinolina-5-sulfónico Ácido, TRC
Código de producto. 30406903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406903 500 mg -
30406461 1 g 1 g
30400943 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH943678500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-91-1
Fórmula molecular C9H6NO4SI
Peso molecular (g/mol) 351.11
Sinónimo 8-Hydroxy-7-iodo-5-quinolinesulfonic Acid, 5-Sulfo-7-iodo-8-hydroxyquinoline, 5-Sulfo-7-iodo-8-quinolinol, 7-Iodo-5-sulfonic acid-8-hydroxyquinoline, 7-Iodo-8-hydroxylquinoline-5-sulfonic Acid, 7-Iodo-8-hydroxyquinoline-5-sulfonic Acid, 7-Iodo-8-quinolinol-5-sulfonic Acid, 7-Iodooxine-5-sulfonic Acid, 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid, Ferron, Ferron (analytical reagent), Loretin, Meditrene, NSC 3784, Quiniophen, Yellon
Nombre IUPAC 8-hidroxi-7-iodoquinolina-5-ácido sulfónico
SMILES Oc1c(I)cc(c2cccnc12)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6INO4S/c10-6-4-7(16(13,14)15)5-2-1-3-11-8(5)9(6)12/h1-4,12H,(H,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.9062