Learn More
Ácido 8-hidroxi-5-quinolinesulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid |
| CAS | 84-88-8 |
| Fórmula molecular | C9 H7 N O4 S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid, 5-Sulfo-8-hydroxyquinoline, 5-Sulfo-8-quinolinol, 5-Sulfooxine, 8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid, 8-Hydroxy-5-sulfoquinoline, 8-Hydroxylquinoline-5-sulfonic acid, 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, 8-Oxyquinoline-5-sulfonic acid, 8-Quinolinol-5-sulfonic acid, HQSA, NSC 105877, NSC 13139, NSC 220049, Oxine-5-sulfonic acid, Sulfoxine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO4S/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7/h1-5,11H,(H,12,13,14) |
| SMILES | Oc1ccc(c2cccnc12)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 8-hidroxiquinolin-5-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 225.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0096 |