Learn More
Ácido 8-hidroxi-2-quinolinacarboxílico, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10768103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10768103 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10768103 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC34762DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid
CAS 1571-30-8
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 219°C to 223°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H6NO3
Número MDL MFCD00168972
Cantidad 1 g
Sinónimo 8-hydroxyquinaldic acid, quinaldic acid, 8-hydroxy, 2-quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 8hc, acmc-20a4qz, 5-22-05-00272 beilstein handbook reference, 8-hydroxyquinolin-2-carboxylic acid, 8-hydroxyquinoline-2-carbaxylicacid, quinolinecarboxylic acid, 8-hydroxy
Clave InChI UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-M
SMILES OC1=C2N=C(C=CC2=CC=C1)C([O-])=O
Nombre IUPAC ácido 8-hidroxiquinolina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 188.16
PubChem CID 74079
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino