Learn More
8-Hidroxi-2-metilquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377076 100 g 100 g
11387076 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06989.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 826-81-3 | C10H9NO | 159.188 g/mol
8-Hydroxy-2-methylquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 8-hidroxi-2-metilquinolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 826-81-3
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD00006765
Clave InChI NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
PubChem CID 13224
Nombre IUPAC 2-metilquinolin-8-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy-2-methylquinoline
Punto de fusión 70°C to 74°C
Punto de ebullición 267°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 119194
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%