Learn More
8-hidroxi-2-metil-4(3H)-quinazolinona, TRC
Código de producto. 30390535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390535 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30390535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9483305MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
CAS 90417-38-2
Fórmula molecular C9 H8 N2 O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 4(3H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl-, 4(1H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl- (9CI), 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, NSC 696807, Nu 1025
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
SMILES CC1=Nc2c(O)cccc2C(=O)N1
Nombre IUPAC 8-hidroxi-2-metil-3H-quinazolin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 176.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0586