Learn More
8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine, MedChemExpress
Código de producto. 16495447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495447 50 mg 50 miligramos
16484126 25 mg 25 miligramos
16472678 5 mg 5 miligramos
16400479 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495447 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW011540
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.
8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine
CAS 88847-89-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13N5O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 155 mg/mL (547.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C(NC2=O)=C(N2[C@H]3C[C@H](O)[C@H](O3)CO)N1)=O
Peso molecular (g/mol) 283.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.24
Porcentaje de pureza 96.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death