Learn More
8-hidroxi-2(1H)-quinolinona, TRC
Código de producto. 30394981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394981 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30394981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH953185250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy-2(1H)-quinolinone
CAS 15450-76-7
Fórmula molecular C9H7NO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2,8-Dihydroxyquinoline, 8-Hydroxy-1H-quinolin-2-one, 8-Hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline, 8-Hydroxycarbostyril, NSC 108383
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-2-6-4-5-8(12)10-9(6)7/h1-5,11H,(H,10,12)
SMILES Oc1cccc2C=CC(=O)Nc12
Nombre IUPAC 8-hidroxi-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 161.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0477