Learn More
8-Hidroxi-14-nitro-10-oxo-8,14-dihidrotebaína, TRC
Código de producto. 30394169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394169 2.5 mg
30390338 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30394169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9487052.5MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74261-01-1
Fórmula molecular C19H20N2O7
Peso molecular (g/mol) 388.37
Sinónimo (5alpha,8beta)-6,7-Didehydro-4,5-epoxy-8-hydroxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-14-nitro-morphinan-10-one
Nombre IUPAC (4S,4aS,5S,7aR,12bR)-5-hidroxi-7,9-dimetoxi-3-metil-4a-nitro-2,4,5,7a-tetrahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-13-one
SMILES COC1=C[C@H](O)[C@]2([C@@H]3N(C)CC[C@]24[C@H]1Oc5c(OC)ccc(C3=O)c45)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy-14-nitro-10-oxo-8,14-dihydrothebaine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O7/c1-20-7-6-18-13-9-4-5-10(26-2)15(13)28-17(18)11(27-3)8-12(22)19(18,21(24)25)16(20)14(9)23/h4-5,8,12,16-17,22H,6-7H2,1-3H3/t12-,16+,17-,18-,19+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1271