Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal trisódica de ácido 8-hidroxi-1,3,6-pirenotrisulfónico, 98 %
Código de producto. 10240073 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10240073 1 g Frasco de vidrio 1 g
10444891 5 g Frasco de vidrio 5 g
10445005 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10240073 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 412180010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.00€
    34.65€ / 1 g
    Ahorro 6.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | 524.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6358-69-6
Fórmula molecular C16H7Na3O10S3
Peso molecular (g/mol) 524.37
Número MDL MFCD00037575
Clave InChI KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 61388
ChEBI CHEBI:52083
Nombre IUPAC trisodio;8-hidroxipireno-1,3,6-trisulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy-1, 3, 6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Verde amarillento a amarillo
Densidad 2.1500g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 8065
Gravedad específica 2.15
Sinónimo pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&Cgreen 8
Información de solubilidad Solubility in water: 300g/L (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.39
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt