Learn More
8-Heptadecanona, TRC
Código de producto. 30397007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397007 250 mg -
30408720 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH268750250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14476-38-1
Fórmula molecular C17H34O
Peso molecular (g/mol) 254.45
Sinónimo Heptadecan-8-one
Nombre IUPAC Heptadecan-8-One
SMILES CCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Heptadecanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16-17(18)15-13-11-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.261