Learn More
8-Formil-4-metilumbeliferona, TRC
Código de producto. 30408554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408554 50 mg
30393177 25 mg
30391737 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF70083550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14003-96-4
Fórmula molecular C11 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 204.18
Sinónimo 8-Formyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 4-Methyl-7-hydroxy-8-formylcoumarin, 7-Hydroxy-8-formyl-4-methylcoumarin, 8-Formyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 8-Formyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 4μ8C
Nombre IUPAC 7-hidroxi-4-metil-2-oxocromeno-8-carbaldehído
SMILES CC1=CC(=O)Oc2c(C=O)c(O)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Formyl-4-methylumbelliferone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8O4/c1-6-4-10(14)15-11-7(6)2-3-9(13)8(11)5-12/h2-5,13H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0423