Learn More
Ácido 8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxaoctanoico, TRC
Código de producto. 30403587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403587 250 mg
30397212 1 g
30394387 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF603515250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166108-71-0
Fórmula molecular C21H23NO6
Peso molecular (g/mol) 385.41
Sinónimo Fmoc-AEEA, 12-(9H-Fluoren-9-yl)-10-oxo-3,6,11-trioxa-9-azadodecanoic Acid, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic Acid, 8-(9-Fluorenylmethoxycarbonylamino)-3,6-dioxaoctanoic Acid, 9-Fluorenylmethoxycarbonyl-8-amino-3,6-dioxaoctanoic Acid
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)etoxi]etoxi]acético
SMILES O=C(NCCOCCOCC(O)=O)OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxaoctanoic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1525