Learn More
Ácido 8-fluorooctanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Fluorooctanoic Acid |
| CAS | 353-25-3 |
| Fórmula molecular | C8 H15 F O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15FO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCF |
| Nombre IUPAC | Ácido 8-fluorooctanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 162.202 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.106 |