Learn More
8-Fluoro-imidazo[1,2-c]pirimidina-5(6H)-ona, TRC
Código de producto. 30398509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398509 500 mg
30393916 100 mg
30392693 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF135300500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1353100-75-0
Fórmula molecular C6H4FN3O
Peso molecular (g/mol) 153.11
Sinónimo Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(6H)-one, 8-fluoro-
SMILES FC1=C2NC=CN2C(=O)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Fluoro-imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(6H)-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4FN3O/c7-4-3-9-6(11)10-2-1-8-5(4)10/h1-3H,(H,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0338