Learn More
Ácido 8-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-3-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 8-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-3-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 84378-44-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H10 F N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Flumazenil Imp. A (EP), Flumazenil USP Related Compound A, Flumazenil USP RC A, 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Flumazenil acid, Ro 15-3890, Flumazenil Related Compound A (USP), Flumazenil Related Compound A, Flumazenil Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | CN1Cc2c(ncn2c3ccc(F)cc3C1=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 8-fluoro-5-metil-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-3-carboxílico |
| Mostrar más |