Learn More
Hidrato de sal sódica de ácido 8-Etoxiquinolina-5-sulfónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11482648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482648 10 g 10 g
11492648 50 g 50 g
11402658 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16668.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80789-76-0
Fórmula molecular C11H10NNaO4S
Peso molecular (g/mol) 275.25
Número MDL MFCD00149478
Clave InChI KGBPIIYKHSGTAJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 8-ethoxyquinoline-5-sulfonate hydrate, 8-ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hemihydroate, actinoquinol sodium salt, 8-ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hydrate, 8-ethoxy-5-quinolinesulfonic acid sodium salt monohydrate, acmc-2097kw, sodium 8-ethoxyquinoline-5-sulfonate monohydrate, 8-ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hemihydrate
PubChem CID 51063116
Nombre IUPAC sodio; 8-etoxiquinolina-5-sulfonato; hidrato
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(C2=CC=CN=C12)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hydrate
Punto de fusión >280°C
Cantidad 10 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.26 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%