Learn More
Ácido 8-etoxiquinolin-5-sulfónico monohidrato, 99%
Código de producto. 11458557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458557 10 g 10 g
11468557 50 g 50 g
11478557 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18622.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15301-40-3 | C11H11NO4S | 253,27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15301-40-3
Fórmula molecular C11H11NO4S
Peso molecular (g/mol) 253.27
Número MDL MFCD00065059
Clave InChI YAMVZYRZAMBCED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo actinoquinol, 8-ethoxy-5-quinolinesulfonic acid, 5-quinolinesulfonic acid, 8-ethoxy, unii-470vqe23o3, 8-ethoxy-5-chinolinsulfonsaeure, actinochinolum, actinoquinolum, actinoquinol inn, actinoquinolum inn-latin, sodium tequinol
PubChem CID 23674
Nombre IUPAC Ácido 8-etoxiquinolina-5-sulfónico
SMILES CCOC1=C2N=CC=CC2=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Ethoxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Punto de fusión ∼296°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 225878
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.29 (253.28 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación