Learn More
Clorhidrato de 8-etoxi moxifloxacino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Ethoxy Moxifloxacin Hydrochloride |
| CAS | 2252446-70-9 |
| Fórmula molecular | C22 H26 F N3 O4 . H Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26FN3O4.ClH/c1-2-30-21-18-14(20(27)15(22(28)29)10-26(18)13-5-6-13)8-16(23)19(21)25-9-12-4-3-7-24-17(12)11-25;/h8,10,12-13,17,24H,2-7,9,11H2,1H3,(H,28,29);1H/t12-,17+;/m0./s1 |
| SMILES | O(CC)C1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N3C[C@]4([C@@](C3)(NCCC4)[H])[H])C5CC5.Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahidropirrolo[3,4-b]piridin-6-il]-1-ciclopropil-8-etoxi-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 451.919 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.167 |