Learn More
Clorhidrato de 8-etoxi moxifloxacino, TRC
Código de producto. 30372911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30372911 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30372911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8925251MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 8-Ethoxy Moxifloxacin Hydrochloride
CAS 2252446-70-9
Fórmula molecular C22 H26 F N3 O4 . H Cl
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26FN3O4.ClH/c1-2-30-21-18-14(20(27)15(22(28)29)10-26(18)13-5-6-13)8-16(23)19(21)25-9-12-4-3-7-24-17(12)11-25;/h8,10,12-13,17,24H,2-7,9,11H2,1H3,(H,28,29);1H/t12-,17+;/m0./s1
SMILES O(CC)C1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N3C[C@]4([C@@](C3)(NCCC4)[H])[H])C5CC5.Cl
Nombre IUPAC Ácido 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahidropirrolo[3,4-b]piridin-6-il]-1-ciclopropil-8-etoxi-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 451.919
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.167
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.