Learn More
Ácido 8(E),10(E)-octadecadienoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8(E),10(E)-Octadecadienoic Acid |
| CAS | 115863-92-8 |
| Fórmula molecular | C18 H32 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (8E,10E)-8,10-Octadecadienoic Acid, 8-trans,10-trans-Linoleic Acid, 8-trans,10-trans-Octadecadienoic Acid, (8E,10E)-Octadeca-8,10-dienoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h8-11H,2-7,12-17H2,1H3,(H,19,20)/b9-8+,11-10+ |
| SMILES | CCCCCCC\C=C\C=C\CCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (8E,10E)-octadeca-8,10-dienoico |
| Peso molecular (g/mol) | 280.445 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.24 |