Learn More
Sal hemi (cloruro de zinc) de 8-dimetilamino-2,3-benzofenoxazina MP Biomedicals™
Código de producto. 11471191 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11471191 5 g
1 options
Código de producto. 11471191 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215778805
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Dimethylamino-2, 3-Benzophenoxazine Hemi (Zinc Chloride) Salt
CAS 7057-57-0
Fórmula molecular C18H15ClN2O
Cantidad 5 g
Sinónimo basic blue 6, meldola's blue, phenylene blue, unii-cp2st8ed1o, c.i. basic blue 6, cp2st8ed1o, 9-dimethylamino benzo a phenoxazin-7-ium chloride, benzo a phenoxazin-7-ium, 9-dimethylamino-, chloride, 8-dimethylamino-2,3-benzophenoxazine hemi zinc chloride salt, n,n-dimethyl-10-oxa-5-azatetraphen-8-iminium chloride
Clave InChI HWYNRVXFYFQSID-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](=C1C=CC2=NC3=C(C=CC4=CC=CC=C43)OC2=C1)C.[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro de benzo[a]fenoxazin-9-ilideno(dimetil)azanio
Peso molecular (g/mol) 310.781
PubChem CID 101929
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.9
Forma física Sólido