Learn More
8-Didemetil Baquiloprim-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Didemethyl Baquiloprim-2,4-dione |
| CAS | 83028-27-7 |
| Fórmula molecular | C17H18N4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-[(8-Amino-7-methyl-5-quinolinyl)methyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N4O2/c1-10-7-11(8-12-9-19-17(23)20-16(12)22)13-5-4-6-18-14(13)15(10)21(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H2,19,20,22,23) |
| SMILES | CN(C)C1=C2C(C=CC=N2)=C(CC3=CNC(NC3=O)=O)C=C1C |
| Nombre IUPAC | 5-((8-(dimetilamino)-7-metilquinolin-5-il)metil)pirimidina-2,4(1H,3H)-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 310.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.14 |