Learn More
8-Desmethoxy-8-fluoro Moxifloxacina, TRC
Código de producto. 30004784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004784 1 mg 1 miligramo
30010454 25 mg 25 miligramos
30008398 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4458501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151213-15-9
Fórmula molecular C20 H21 F2 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 389.4
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl)-4-oxo-, (4aS-cis)-, 6H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, 3-quinolinecarboxylic acid deriv.
Nombre IUPAC 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahidropirrolo[3,4-b]piridina-6-il]-1-ciclopropil-6,8-difluoro-4-oxoquinolina-3-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(F)c(N4C[C@@H]5CCCN[C@@H]5C4)c(F)cc3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21F2N3O3/c21-14-6-12-17(25(11-3-4-11)8-13(19(12)26)20(27)28)16(22)18(14)24-7-10-2-1-5-23-15(10)9-24/h6,8,10-11,15,23H,1-5,7,9H2,(H,27,28)/t10-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1551