Learn More
8-Desethyl Etodolac, TRC
Código de producto. 30363858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363858 250 mg 250 miligramos
30360863 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289315250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41339-67-7
Fórmula molecular C15 H17 N O3
Peso molecular (g/mol) 259.3
Sinónimo 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, 8-Desethyl Etodolac, Pyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 1-ethyl-1,3,4,9-tetrahydro-, 1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(1-etil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acético
SMILES CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17NO3/c1-2-15(9-13(17)18)14-11(7-8-19-15)10-5-3-4-6-12(10)16-14/h3-6,16H,2,7-9H2,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1208