Learn More
8-Descloro-8-bromo-N-metil Desloratadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Deschloro-8-bromo-N-methyl Desloratadine |
| CAS | 130642-57-8 |
| Fórmula molecular | C20H21BrN2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 8-Bromo-6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21BrN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(=C2c3ccc(Br)cc3CCc4cccnc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 8-bromo-11-(1-metilpiperidin-4-ilideno)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 369.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.0888 |