Learn More
8-Descloro-8-bromo Desloratadina, TRC
Código de producto. 30138084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138084 10 mg 10 miligramos
30137643 5 mg 5 miligramos
30003381 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29099510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117796-50-6
Fórmula molecular C19 H19 Br N2
Peso molecular (g/mol) 355.27
Sinónimo Bromodesloratadine, 8-Bromo-6,11-dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Nombre IUPAC 8-bromo-11-piperidina-4-ilideno-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina
SMILES Brc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-6,11-dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19BrN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0732