Learn More
8-descarboxamido-8-cianotemozolomida (3,4-dihidro-3-metil-4-oxo-imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazina-8-carbonitrilo), Mikromol™
Código de producto. 30051406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051406 25 mg 25 miligramos
30051513 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051406 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1480.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
8-descarboxamido-8-cianotemozolomida (3,4-dihidro-3-metil-4-oxo-imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazina-8-carbonitrilo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Descarboxamido-8-cyanotemozolomide
CAS 114601-31-9
Nombres de analitos o componentes 8-Descarboxamido-8-cyanotemozolomide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H4 N6 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 8-Cyano-3-methyl-[3H]-imidazo[5,1-d]-tetrazin-4-one, Imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carbonitrile, 3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-, 8-Descarboxamido-8-cyano Temozolomide, Temozolomide Imp. C (EP), Temozolomide Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N6O/c1-11-6(13)12-3-8-4(2-7)5(12)9-10-11/h3H,1H3
SMILES CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C#N
Nombre IUPAC 3-metil-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazina-8-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 176.14
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0447 g/mol