Learn More
8-descarboxamido-8-ciano temozolomida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Descarboxamido-8-cyanotemozolomide |
| CAS | 114601-31-9 |
| Fórmula molecular | C6 H4 N6 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 8-Cyano-3-methyl-[3H]-imidazo[5,1-d]-tetrazin-4-one, Imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carbonitrile, 3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-, 8-Descarboxamido-8-cyano Temozolomide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N6O/c1-11-6(13)12-3-8-4(2-7)5(12)9-10-11/h3H,1H3 |
| SMILES | CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C#N |
| Nombre IUPAC | 3-metil-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazina-8-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 176.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0447 |