Learn More
8-Demethoxy-8-fluoro Gatifloxacina, TRC
Código de producto. 30351601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351601 5 mg 5 miligramos
30355445 50 mg 50 miligramos
30365772 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351601 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2308005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103460-89-5
Fórmula molecular C18 H19 F2 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 363.36
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, AMQ 2, CP 105532, 8-Demethoxy-8-fluoro Gatifloxacin, 8-Demethoxy-8-fluorogatifloxacin
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-6,8-difluoro-7-(3-metilpiperazina-1-il)-4-oxoxinolinina-3-carboxílico
SMILES CC1CN(CCN1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Demethoxy-8-fluoro Gatifloxacin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19F2N3O3/c1-9-7-22(5-4-21-9)16-13(19)6-11-15(14(16)20)23(10-2-3-10)8-12(17(11)24)18(25)26/h6,8-10,21H,2-5,7H2,1H3,(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.1394