Learn More
8-Deshidrocolesterol, TRC
Código de producto. 30363974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363974 50 mg 50 miligramos
30356756 25 mg 25 miligramos
30352522 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23029550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70741-38-7
Fórmula molecular C27H44O
Peso molecular (g/mol) 384.64
Sinónimo Cholesta-5,8-dien-3β-ol
SMILES CCOC(=O)[N-]c1c[n+](no1)N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Dehydrocholesterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21,23-24,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.3392
Porcentaje de pureza >95%