Learn More
8-Decloro-7-cloro-N-metil Desloratadina, TRC
Código de producto. 30357752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357752 50 mg 50 miligramos
30355473 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22635050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346600-30-3
Fórmula molecular C20 H21 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 324.847
Sinónimo 7-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Nombre IUPAC 12-cloro-2-(1-metilpiperidina-4-ilideno)-4-azatriciclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaeno
SMILES CN1CCC(=C2c3cccc(Cl)c3CCc4cccnc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Dechloro-7-chloro-N-methyl Desloratadine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21ClN2/c1-23-12-9-14(10-13-23)19-17-5-2-6-18(21)16(17)8-7-15-4-3-11-22-20(15)19/h2-6,11H,7-10,12-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.139