Learn More
8-ciclopentil-1,3-dimetilxantina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine |
| CAS | 35873-49-5 |
| Fórmula molecular | C12 H16 N4 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N4O2/c1-15-10-8(11(17)16(2)12(15)18)13-9(14-10)7-5-3-4-6-7/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3 |
| Nombre IUPAC | 8-ciclopentil-1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 248.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.1273 |