Learn More
Mezcla de 8 componentes en DMSO, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16390498 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16390498 1 mL 1 ml
16310508 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16390498 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor USPRSC2B
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8 Component Mix in DMSO
Nombre de nota USP 467 Standard
Envase Ampolla de vidrio
CAS 127-19-5, 68-12-2, 107-21-1, 872-50-4, 75-12-7
Límite de explosión 1,8% (volumen); 63% (volumen)
Punto de ignición de 270 °C
Presión de vapor 2,5 hPA (20 °C)
Métodos USP 467: Disolventes residuales/ Impurezas orgánicas volátiles
Nombres de analitos o componentes N,N-Dimethylacetamide; N,N-Dimethylformamide; Ethylene glycol; 1-Methyl-2-pyrrolidinone; Formamide; more
Densidad 1,1g/cm3
Forma física Líquido
Elemento N,N-dimetilacetamida, N,N-dimetilformamida, Etileno glicol, 1-metil-2-pirrolidinona, Formamida
Solvent or Matrix Dimetilsulfóxido
Cantidad 1 mL
Grado USP
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Stock VOA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide