Learn More
8-Cloroteofilina, TRC
Código de producto. 30007132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007132 10 g 10 g
17964825 25 g 25 g
17940435 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC41144010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-18-7
Fórmula molecular C7 H7 Cl N4 O2
Peso molecular (g/mol) 214.61
Sinónimo 1H-Purine-2,6-dione, 8-chloro-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-, 1H-Purine-2,6-dione, 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl- (9CI), Theophylline, 8-chloro- (6CI,7CI,8CI), 8-Chloro-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,3-Dimethyl-8-chloroxanthine, 8-Chloro-1,3-dimethylxanthine, 8-Chlorotheophylline, NSC 6113
Nombre IUPAC 8-cloro-1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chlorotheophylline
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0258