Learn More
8-cloroteofilina, Mikromol™
Descripción
8-cloroteofilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chlorotheophylline |
| CAS | 85-18-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 8-Chlorotheophylline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1H-Purine-2,6-dione, 8-chloro-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-, 1H-Purine-2,6-dione, 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl- (9CI), Theophylline, 8-chloro- (6CI,7CI,8CI), 8-Chloro-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,3-Dimethyl-8-chloroxanthine, 8-Chloro-1,3-dimethylxanthine, 8-Chlorotheophylline, NSC 6113, Pamabrom Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona |
| Mostrar más |