Learn More
Alfa Aesar™ Dihidrato de ácido 8-cloronaftaleno-1-sulfónico, 97 %
Código de producto. 11440007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440007 2.5 g 2.50 g
11450007 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440007 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B20948.88
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1171630-97-9
Fórmula molecular C10H11ClO5S
Peso molecular (g/mol) 278.70
Número MDL MFCD00052379,MFCD08533242
Clave InChI PILNBXJFSKOZSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid dihydrate, 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid 2-hydrate, 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid-water 1/2, 8-chloronaphthalenesulfonic acid, oxamethane, oxamethane
PubChem CID 43835312
Nombre IUPAC Ácido 8-cloronaftaleno-1-sulfónico; dihidrato
SMILES O.O.OS(=O)(=O)C1=C2C(Cl)=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloronaphthalene-1-sulfonic acid dihydrate
Punto de fusión 145°C to 147°C
Cantidad 2.5 g
Número UN UN2585
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.71 (242.69 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%