Learn More
8-(clorometilo)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10692823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10692823 250 mg 250 miligramos
10563042 1 g 1 g
10002464 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10692823 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD08167CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 131728-94-4
Fórmula molecular C9H8ClFO2
Peso molecular (g/mol) 202.61
Número MDL MFCD00052603
Clave InChI FMONGDHUPLQOCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine, 4h-1,3-benzodioxin,8-chloromethyl-6-fluoro, 8-chloromethyl-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluorobenzo-1,3-dioxane, acmc-1c5x1, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxin
PubChem CID 2780137
Nombre IUPAC 8-(clorometilo)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxina
SMILES FC1=CC(CCl)=C2OCOCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1, 3-benzodioxine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.61
Porcentaje de pureza 97%