Learn More
8-Clorodibenzo[b,f]tiepin-10(11H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one |
| CAS | 1469-28-9 |
| Fórmula molecular | C14 H9 Cl O S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one, 2-Chloro-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-11-one, 8-Chloro-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-10-one, 8-Chloro-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9ClOS/c15-10-5-6-14-11(8-10)12(16)7-9-3-1-2-4-13(9)17-14/h1-6,8H,7H2 |
| SMILES | Clc1ccc2Sc3ccccc3CC(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-6H-benzo[b][1]benzotiepin-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 260.739 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.006 |