Learn More
Ácido 8-clorocarbazol-1-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chlorocarbazole-1-acetic Acid |
| CAS | 131023-44-4 |
| Fórmula molecular | C14H10ClNO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-(8-Chloro-9H-carbazol-1-yl)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-11-6-2-5-10-9-4-1-3-8(7-12(17)18)13(9)16-14(10)11/h1-6,16H,7H2,(H,17,18) |
| SMILES | OC(CC1=CC=CC(C2=CC=C3)=C1NC2=C3Cl)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(8-cloro-9H-carbazol-1-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 259.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.04 |