Learn More
8-cloro cafeína, TRC
Código de producto. 17984345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984345 10 g 10 g
17923735 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17984345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36478010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4921-49-7
Fórmula molecular C8 H9 Cl N4 O2
Peso molecular (g/mol) 228.64
Sinónimo 8-Chloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Dimenhydrinate Imp. E (EP), 8-Chlorocaffeine
Nombre IUPAC 8-cloro-1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)n(C)c2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (8-Chlorocaffeine)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9ClN4O2/c1-11-4-5(10-7(11)9)12(2)8(15)13(3)6(4)14/h1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0414
Porcentaje de pureza >95%