Learn More
8-Cloro-6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418955
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418955 1 g 1 g
15428955 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34451.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178488-36-3
Fórmula molecular C8H4ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 220.579
Número MDL MFCD06496224
Clave InChI BWSHPRLSCABXRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine, chlorotrifluoromethylimidazopyridine, 8-chloro-6-trifluoromethyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 5260659
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina
SMILES C1=CN2C=C(C=C(C2=N1)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Punto de fusión 100°C to 103°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.58
Porcentaje de pureza 97%