Learn More
Hidrato de ácido 8-cloro-6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15415215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415215 250 mg 250 miligramos
15405215 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415215 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35662.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 353258-35-2
Fórmula molecular C9H6ClF3N2O3
Peso molecular (g/mol) 282.603
Número MDL MFCD22682820
Clave InChI HBDANCBTRVDEBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 122361169
Nombre IUPAC ácido 8-cloro-6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico; hidrato
SMILES C1=C(C2=NC(=CN2C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)Cl.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Punto de fusión ∽188°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.59 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%