Learn More
Éster etílico del ácido 8-cloro-6-oxo-octanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chloro-6-oxo-octanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 50628-91-6 |
| Fórmula molecular | C10 H17 Cl O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethyl-6-oxo-8-Chloroctanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17ClO3/c1-2-14-10(13)6-4-3-5-9(12)7-8-11/h2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCC(=O)CCCl |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-6-oxooctanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0866 |