Learn More
8-Cloro-6-(2-fluorofenil)-3a,4-dihidro-1-metil-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina (> 90%), CTR
Código de producto. 30367467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30367467 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30367467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36634010MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-3a,4-dihydro-1-methyl-3H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine (Midazolam Impurity)
CAS 59467-69-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H15 Cl F N3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (3aRS)-8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Midazolam Imp. I (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-8,13H,9-10H2,1H3
SMILES CC1=NCC2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4N12
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
Peso molecular (g/mol) 327.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0939
Porcentaje de pureza >95