Learn More
8-Cloro-6-(2-fluorofenil)-3a,4-dihidro-1-metil-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina (> 90%), CTR
Código de producto. 30360429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30360429 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30360429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC366340100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-3a,4-dihydro-1-methyl-3H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine (Midazolam Impurity)
CAS 59467-69-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H15 Cl F N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (3aRS)-8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Midazolam Imp. I (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-8,13H,9-10H2,1H3
SMILES CC1=NCC2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4N12
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
Peso molecular (g/mol) 327.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0939
Porcentaje de pureza >95