Learn More
8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| CAS | 59469-74-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H13 Cl F N3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 6H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-, Midazolam Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H13ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-10,18H,1H3 |
| SMILES | Cc1ncc2C=NC(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 325.77 |
| Mostrar más |