Learn More
Ácido 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-3-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-3-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 59468-44-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H13 Cl F N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid, Midazolam Imp. C (EP), Midazolam Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H13ClFN3O2/c1-10-23-18(19(25)26)16-9-22-17(12-4-2-3-5-14(12)21)13-8-11(20)6-7-15(13)24(10)16/h2-8H,9H2,1H3,(H,25,26) |
| SMILES | Cc1nc(C(=O)O)c2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-3-carboxílico |
| Mostrar más |